Tisk…
Nitazoxanide 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
471080010 471080050 471080250
471080010.EA 1100 CZK
471080010. 471080050. 471080250.
Nitazoxanide 98%
Nitazoxanide
Vzorec: C₁₂H₉N₃O₅S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00416599
CAS číslo: 55981-09-4
EINECS: 259-931-8
Merck Index: 13,06595
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance white to beige crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
Melting point 198°C to 202°C
Water ≤10 %