Indole-3-butyric acid potassium salt 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Synonyms:
Potassium 4-(1H-indol-3-yl)butanoate
471050010
471050050
471050250
471050010.EA
1120
CZK
471050010.
471050050.
471050250.
Indole-3-butyric acid potassium salt 98%
Indole-3-butyric acid potassium salt
Vzorec:
C₁₂H₁₂KNO₂ MW: 241.331 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00058442 CAS číslo: 60096-23-3 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | white to yellow crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Titration with HClO4 | 97.5 to 102.5 % |
Water | ≤2 % |