Tisk…
2-Ethynylbenzaldehyde 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 2-Formylphenylacetylene
471030010 471030050
471030010.EA 2030 CZK
471030010. 471030050.
2-Ethynylbenzaldehyde 97%
2-Ethynylbenzaldehyde
Vzorec: C₉H₆O
Bod varu: 230,3°C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04039985
CAS číslo: 38846-64-9
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance light yellow to light brown crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %
Melting point 62°C to 66°C