Tisk…
(2-Aminophenyl)acetic acid 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
471020010 471020050
471020010.EA 1530 CZK
471020010. 471020050.
(2-Aminophenyl)acetic acid 98%
(2-Aminophenyl)acetic acid
Vzorec: C₈H₉NO₂
Bod varu: 344,4°C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03701521
CAS číslo: 3342-78-7
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance almost white to orange to light brown crystalline powder and or chunks
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
Melting point 120°C to 127°C