Tisk…
2,4,6-Trimethyl-m-phenylenediamine 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
471000250 471001000
471000250.EA 3680 CZK
471000250. 471001000.
2,4,6-Trimethyl-m-phenylenediamine 98%
2,4,6-Trimethyl-m-phenylenediamine
Vzorec: C₉H₁₄N₂
Bod varu: 297,7°C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010149
CAS číslo: 3102-70-3
EINECS: 221-456-9
UN: 3077
ADR: 9,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance white to yellow to light brown powder or crystals an/or chunks
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %
Melting point 89°C to 93°C
Titration with HClO4 97.5 to 102.5 %