Tisk…
2,2-Bis(hydroxymethyl)butyric acid 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 2,2-Dimethylolbutyric Acid
470990250 470991000
470990250.EA 986 CZK
470990250. 470991000.
2,2-Bis(hydroxymethyl)butyric acid 98%
2,2-Bis(hydroxymethyl)butyric acid
Vzorec: C₆H₁₂O₄
MW: 148,16 g/mol
Bod varu: 360°C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00190088
CAS číslo: 10097-02-6
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance white to almost white crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH 97.5 to 102.5 %
Melting point 110°C to 118°C
Water ≤0.5 %