Tisk…
1,6-Dibromopyrene 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
470980010 470980050
470980010.EA 2260 CZK
470980010. 470980050.
1,6-Dibromopyrene 99%
1,6-Dibromopyrene
Vzorec: C₁₆H₈Br₂
MW: 360.05 g/mol
Bod varu: 469.6°C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09263746
CAS číslo: 27973-29-1
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance white to almost white crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥98.5 %
Melting point 228°C to 232°C