Perylene Red 95%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Synonyms:
N,N'-Bis(2,6-diisopropylphenyl)-1,6,7,12-tetraphenoxy-3,4,9,10-perylenetetracarboxylic diimide, 2,9-Bis(2,6-diisopropylphenyl)-5,6,12,13-tetraphenoxyanthra[2,1,9-def:6,5,10-d'e'f']diisoquinoline-1,3,8,10(2H,9H)-tetraone
470970010
470972500
470970010.EA
7390
CZK
470970010.
470972500.
Perylene Red 95%
Perylene Red
Vzorec:
C₇₂H₅₈N₂O₈ MW: 1079.26 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD21608638 CAS číslo: 123174-58-3 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | red powder |
Infrared spectrum | Conforms |
HPLC | ≥94 % |