Tisk…
Di-tert-butyloxalate 96%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
470960050 470960250
470960050.EA 2390 CZK
470960050. 470960250.
Di-tert-butyloxalate 96%
Di-tert-butyloxalate
Vzorec: C₁₀H₁₈O₄
MW: 202.24 g/mol
Bod varu: 229.3°C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008806
CAS číslo: 691-64-5
EINECS: 211-723-8
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance colorless to almost white powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
GC ≥95 %
Melting point 69°C to 72°C