Tisk…
1-Chloroethylisopropyl carbonate 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Carbonic Acid 1-Chloroethyl Isopropyl Ester, 1-Chloroethyl isopropyl carbonate
470930250 470931000
470930250.EA 1100 CZK
470930250. 470931000.
1-Chloroethylisopropyl carbonate 98%
1-Chloroethylisopropyl carbonate
Vzorec: C₆H₁₁ClO₃
Bod varu: 164,3°C
Hustota: 1,09
Bod vzplanutí: 55°C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04038100
CAS číslo: 98298-66-9
UN: 2920
ADR: 8,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance colorless to almost colorless liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %
Refractive index 1.4110 to 1.4150 (20°C, 589 nm)