Tisk…
2-Isobutyrylcyclohexan-1-one 95%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
470890010 470890050
470890010.EA 1380 CZK
470890010. 470890050.
2-Isobutyrylcyclohexan-1-one 95%
2-Isobutyrylcyclohexan-1-one
Vzorec: C₁₀H₁₆O₂
Bod varu: 266°C
Hustota: 1,0076
Bod vzplanutí: 104°C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00466185
CAS číslo: 39207-65-3
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance colorless to yellow liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥94 %
Refractive index 1.4990 to 1.5010 (20°C, 589 nm)