Tisk…
3-Butynoic acid 97+%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
470870010 470870050
470870010.EA 2990 CZK
470870010. 470870050.
3-Butynoic acid 97+%
3-Butynoic acid
Vzorec: C₄H₄O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02258494
CAS číslo: 2345-51-9
UN: 2923
ADR: 8,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance white to almost white powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH 97.0 to 103.0 %
Melting point 78.0°C to 87.0°C