Tisk…
Thiazolidine-4-carboxylic acid 95%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
470800010 470800050
470800010.EA 2530 CZK
470800010. 470800050.
Thiazolidine-4-carboxylic acid 95%
Thiazolidine-4-carboxylic acid
Vzorec: C₄H₇NO₂S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00128958
CAS číslo: 444-27-9
EINECS: 207-146-6
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance white to yellow to brown powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥94 %
Titration with NaOH 94 to 106 % (On dry substance)
Water ≤10 %