Tisk…
1,4-Dioxan-2-one 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
470740050 470740250
470740050.EA 2630 CZK
470740050. 470740250.
1,4-Dioxan-2-one 98%
1,4-Dioxan-2-one
Vzorec: C₄H₆O₃
Bod varu: 223°C
Bod vzplanutí: 215°C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00215855
CAS číslo: 3041-16-5
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance white to almost white crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %