Tisk…
1,4-Diiodotetrafluorobenzene 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
470660010 470660050
470660010.EA 2390 CZK
470660010. 470660050.
1,4-Diiodotetrafluorobenzene 98%
1,4-Diiodotetrafluorobenzene
Vzorec: C₆F₄I₂
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00001055
CAS číslo: 392-57-4
EINECS: 206-877-8
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance white to dark yellow powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %