2-Propanol solution in water 70%, technical
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
470610010
470610050
470610250
470610010.EA
673
CZK
470610010.
470610050.
470610250.
2-Propanol solution in water 70%, technical
2-Propanol
Vzorec:
(CH₃)₂CHOH Hustota: 0,86 Bod vzplanutí: 18°C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00011674 CAS číslo: 67-63-0 EINECS: 200-661-7 UN: 1219 ADR: 3,II |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | clear colorless liquid |
Concentration | 69 to 71 % (determined via difference in water content by KF) |
Water | 29 to 31 % |
Density | 0.858 to 0.862 kg/l |