Tisk…

Benzaldehyde-4-nitrophenylhydrazone 98%

Dodavatel: Thermo Scientific
Varování

Synonyms: Benzal-4-nitrophenylhydrazone

470500010 470500050
470500010.EA 622 CZK
470500010. 470500050.
Benzaldehyde-4-nitrophenylhydrazone 98%
Benzaldehyde-4-nitrophenylhydrazone
Vzorec: C₁₃H₁₁N₃O₂
MW: 241,25 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00024596
CAS číslo: 3078-09-9

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Appearance light yellow to brown crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
Melting point 193°C to 197°C

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR