Tisk…
3-Bromomethyl-3-methyloxetane 95%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: 2-(Bromomethyl)-2-methyl-1,3-epoxypropane, 3-(Bromomethyl)-3-methyloxetane
470490010 470490050
470490010.EA 2490 CZK
470490010. 470490050.
3-Bromomethyl-3-methyloxetane 95%
3-Bromomethyl-3-methyloxetane
Vzorec: C₅H₉BrO
MW: 165,04 g/mol
Bod varu: 162°C (760mmHg)
Bod vzplanutí: 62°C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02684290
CAS číslo: 78385-26-9
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance colorless to light yellow liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥94 %
Refractive index 1.4800 to 1.4840 (20°C, 589 nm)