Tisk…
Ethyl-2-chloronicotinate 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
470470050 470470250 470471000
470470050.EA 861 CZK
470470050. 470470250. 470471000.
Ethyl-2-chloronicotinate 98%
Ethyl-2-chloronicotinate
Vzorec: C₈H₈ClNO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00674129
CAS číslo: 1452-94-4
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance clear colorless to light yellow liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %
Refractive index 1.5210 to 1.5250 (20°C, 589 nm)