Tisk…
Ethyl pyrazole-3-carboxylate 98.5%
Dodavatel: Thermo Scientific
Synonyms: Pyrazole-3-carboxylic Acid Ethyl Ester, Ethyl 1H-pyrazole-3-carboxylate
470460010 470460050
470460010.EA 1470 CZK
470460010. 470460050.
Ethyl pyrazole-3-carboxylate 98.5%
Ethyl pyrazole-3-carboxylate
Vzorec: C₆H₈N₂O₂
MW: 140,14 g/mol
Bod varu: 279,2°C (760mmHg)
Bod vzplanutí: 123°C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00159643
CAS číslo: 5932-27-4
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance white powder
Infrared spectrum Conforms
GC ≥98.0 %
Melting point 158°C to 160°C
Water ≤2 %