Tisk…
Di-tert-butyl Iminodiacetate 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: Iminodiacetic acid Di-tert-butyl Ester, Di-tert-butyl 2,2'-azanediyldiacetate
470450010 470450050
470450010.EA 1280 CZK
470450010. 470450050.
Di-tert-butyl Iminodiacetate 97%
Di-tert-butyl Iminodiacetate
Vzorec: C₁₂H₂₃NO₄
MW: 245.32 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01863672
CAS číslo: 85916-13-8
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance white to light brown crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %
Melting point 38°C to 42°C