Tisk…
Dimethyl furan-2,5-dicarboxylate 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
470390010 470390050 470390250
470390010.EA 1100 CZK
470390010. 470390050. 470390250.
Dimethyl furan-2,5-dicarboxylate 98%
Dimethyl furan-2,5-dicarboxylate
Vzorec: C₈H₈O₅
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00092317
CAS číslo: 4282-32-0
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance white to almost white powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %
Melting point 108°C to 112°C