Tisk…
3-(1H-Imidazol-4-yl)propanoic acid 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: Deamino-histidine, Imidazole-5-propionic acid, Imidazolepropionic acid
470380010 470382500
470380010.EA 9010 CZK
470380010. 470382500.
3-(1H-Imidazol-4-yl)propanoic acid 97%
3-(1H-Imidazol-4-yl)propanoic acid
Vzorec: C₆H₈N₂O₂
MW: 140.142 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD18459271
CAS číslo: 1074-59-5
EINECS: 214-045-0
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance white to light grey solid
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96 %