Isothiazole-5-carboxylic acid 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
470360010
470362500
470360010.EA
12280
CZK
470360010.
470362500.
Isothiazole-5-carboxylic acid 97%
Isothiazole-5-carboxylic acid
Vzorec:
C₄H₃NO₂S Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD07369964 CAS číslo: 10271-85-9 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | white to beige solid |
Infrared spectrum | Conforms |
HPLC | ≥96 % |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...