Tisk…
2-Chloro-p-cresol 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
470350050 470350250
470350050.EA 1480 CZK
470350050. 470350250.
2-Chloro-p-cresol 97%
2-Chloro-p-cresol
Vzorec: C₇H₇ClO
Bod varu: 196°C (760mmHg)
Bod vzplanutí: 86°C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00070639
CAS číslo: 6640-27-3
EINECS: 229-656-8
UN: 2669
ADR: 6.1,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance colorless to yellow liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %
Refractive index 1.5520 to 1.5540 (20°C, 589 nm)