Tisk…
Potassium indole-3-acetate 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: K-IAA, 3-Indoleacetic acid potassium salt, Heteroauxine, Indol-3-ylacetic acid potassium salt, Indole-3-acetic acid potassium salt, Potassium 3-Indoleacetate
470280010 470280050 470280250
470280010.EA 901 CZK
470280010. 470280050. 470280250.
Potassium indole-3-acetate 98%
Potassium indole-3-acetate
Vzorec: C₁₀H₈KNO₂
MW: 213.28
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00066213
CAS číslo: 2338-19-4
EINECS: 219-049-6
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance white to orange to green crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
Loss on drying ≤1 %