Tisk…
N-Acetyltryptamine 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Synonyms: N-(2-(1H-Indol-3-yl)ethyl)acetamide, 3-(2-Acetamidoethyl)indole
470261000 470265000
470261000.EA 4010 CZK
470261000. 470265000.
N-Acetyltryptamine 98%
N-Acetyltryptamine
Vzorec: C₁₂H₁₄N₂O
MW: 202,2524 g/mol
Bod varu: 484,7°C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00209910
CAS číslo: 1016-47-3
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance white to light yellow to light orange crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
Melting point 74°C to 78°C
Water ≤2 %