Tisk…
Methyl-10-undecenoate 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: Undecenylic acid methyl ester, 10-Undecenoic acid methyl ester, Methyl undec-10-enoate, Undec-10-enoic acid emthyl ester
470250250 470251000
470250250.EA 802 CZK
470250250. 470251000.
Methyl-10-undecenoate 97%
Methyl-10-undecenoate
Vzorec: C₁₂H₂₂O₂
Bod varu: 245°C
Hustota: 0,885
Bod vzplanutí: 115°C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00016689
CAS číslo: 111-81-9
EINECS: 203-910-8
UN: 3082
ADR: 9,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance clear colorless to yellow liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96 %
Refractive index 1.4380 to 1.4400 (20°C, 589 nm)