L-O-Phosphoserine 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
470240010
470240050
470240250
470240010.EA
1120
CZK
470240010.
470240050.
470240250.
L-O-Phosphoserine 98%
L-O-Phosphoserine
Vzorec:
C₃H₈NO₆P Bod varu: 475,4°C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00065935 CAS číslo: 407-41-0 EINECS: 206-986-0 UN: 3261 ADR: 8,II |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | white to light yellow crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Titration with NaOH | 97.5 to 102.5 % |
Melting point | 170°C to 174°C |
Specific optical rotation | +4° to +6° (20°C, 589 nm) (2% in water) |