Rasagiline mesylate 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
(R)-N-Propargyl-1-indanamine Methanesulphonate, (R)-N-(Prop-2-yn-1-yl)-2,3-dihydro-1H-inden-1-amine methanesulphonate, (R)-N-(2-Propyn-1-yl)-1-indanamine Methanesulphonate
470200010
470200050
470202500
470200010.EA
8170
CZK
470200010.
470200050.
470202500.
Rasagiline mesylate 98%
Rasagiline mesylate
Vzorec:
C₁₂H₁₃N·CH₄O₃S MW: 267,34 g/mol Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD08460604 CAS číslo: 161735-79-1 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | white to yellow to beige crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
HPLC | ≥97.5 % |
Melting point | 155°C to 159°C |
Loss on drying | ≤11 % |