Tisk…
Sucralose 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
470090010 470091000 470092500
470090010.EA 5920 CZK
470090010. 470091000. 470092500.
Sucralose 98%
Sucralose
Vzorec: C₁₂H₁₉Cl₃O₈
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03648615
CAS číslo: 56038-13-2
EINECS: 259-952-2
Merck Index: 13,08965
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance white to almost white crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
Specific optical rotation +84° to +88° (20°C, 589 nm) (C=1% in water) (on dry substance)
Water ≤2 %