Tisk…
Varenicline tartrate 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: Chantix, 7,8,9,10-Tetrahydro-6H-6,10-methanoazepino[4,5-g]quinoxaline (2R,3R)-2,3-dihydroxysuccinate
470080010 470082500
470080010.EA 8570 CZK
470080010. 470082500.
Varenicline tartrate 98%
Varenicline tartrate
Vzorec: C₁₃H₁₃N₃·C₄H₆O₆
Bod varu: 400,6°C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08460603
CAS číslo: 375815-87-5
UN: 3077
ADR: 9,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance white to light orange to beige crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
Water ≤5 %