Tisk…
Tizanidine hydrochloride 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
470000050 470000250
470000050.EA 2190 CZK
470000050. 470000250.
Tizanidine hydrochloride 98%
Tizanidine hydrochloride
Vzorec: C₉H₈ClN₅S
Bod varu: 391,2°C (760mmHg)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00798231
CAS číslo: 64461-82-1
Merck Index: 13,09561
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance white to yellow to light brown powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
Titration Argentometric 97.5 to 102.5 %