Tetrabenazine 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
469990010
469992500
469990010.EA
9270
CZK
469990010.
469992500.
Tetrabenazine 98%
Tetrabenazine
Vzorec:
C₁₉H₂₇NO₃ Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD08461052 CAS číslo: 58-46-8 EINECS: 200-383-6 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | white to light yellow to beige crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
HPLC | ≥97.5 % |
Melting point | 124°C to 130°C |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...