Tisk…
5-Nitro-2-(3-phenylpropylamino)benzoic acid 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Synonyms: 5-Nitro-2-((3-phenylpropyl)amino)benzoic acid, NPPB
469970010 469972500
469970010.EA 15370 CZK
469970010. 469972500.
5-Nitro-2-(3-phenylpropylamino)benzoic acid 98%
5-Nitro-2-(3-phenylpropylamino)benzoic acid
Vzorec: C₁₆H₁₆N₂O₄
MW: 300,314 g/mol
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD00153851
CAS číslo: 107254-86-4
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance yellow powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %