Tisk…
Etretinate 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
469960010 469962500
469960010.EA 10300 CZK
469960010. 469962500.
Etretinate 98%
Etretinate
Vzorec: C₂₃H₃₀O₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00866624
CAS číslo: 54350-48-0
EINECS: 259-119-3
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,03922
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance white to yellow to green crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
Melting point 103°C to 107°C