Tisk…
Methyl mercaptan sodium salt 90+%, technical
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
469890010 469890050 469890250 469891000
469890010.EA 1210 CZK
469890010. 469890050. 469890250. 469891000.
Methyl mercaptan sodium salt 90+%, technical
Methyl mercaptan sodium salt
Vzorec: CH₃NaS
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00174316
CAS číslo: 5188-07-8
EINECS: 225-969-9
UN: 2921
ADR: 8,I
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance white to light yellow to light brown powder or granular powder
Titration Iodimetric ≥90.0 %