Tisk…
Prulifloxacin 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
469840010 469840050
469840010.EA 2180 CZK
469840010. 469840050.
Prulifloxacin 97%
Prulifloxacin
Vzorec: C₂₁H₂₀FN₃O₆S
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD00864847
CAS číslo: 123447-62-1
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance yellow to light orange to green powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %