Tisk…
Sulphadimethoxine 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
469760050 469760250 469761000
469760050.EA 989 CZK
469760050. 469760250. 469761000.
Sulphadimethoxine 98%
Sulphadimethoxine
Vzorec: C₁₂H₁₄N₄O₄S
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00057345
CAS číslo: 122-11-2
EINECS: 204-523-7
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance white to light yellow to cream crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
Melting point 195°C to 203°C
Loss on drying ≤0.5 % (1 g, 105°C)