Tisk…
5-Chloroquinoline 97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
469740010 469740050
469740010.EA 1660 CZK
469740010. 469740050.
5-Chloroquinoline 97%
5-Chloroquinoline
Vzorec: C₉H₆ClN
MW: 163,61 g/mol
Bod vzplanutí: 263°C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00239413
CAS číslo: 635-27-8
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance white to yellow low melting solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %
Melting point 28°C to 32°C