Tisk…
4,5-Dibromo-1H-1,2,3-triazole 95%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
469720010 469720050
469720010.EA 1350 CZK
469720010. 469720050.
4,5-Dibromo-1H-1,2,3-triazole 95%
4,5-Dibromo-1H-1,2,3-triazole
Vzorec: C₂HBr₂N₃
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD08062401
CAS číslo: 15294-81-2
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance white to light yellow powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥94 %