Tisk…
4-(Dimethylamino)butanoic acid 95%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
469710010 469710050
469710010.EA 3540 CZK
469710010. 469710050.
4-(Dimethylamino)butanoic acid 95%
4-(Dimethylamino)butanoic acid
Vzorec: C₆H₁₃NO₂
MW: 131,17 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00044628
CAS číslo: 693-11-8
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance white solid
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 94 to 106 %