Tisk…
4-[(Methylsulphonyl)amino]benzoic acid 95%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: N-(4-Carboxyphenyl)methanesulphonamide, 4-(Methanesulphonamido)benzoic acid, 4-(Methylsulphonamido)benzoic acid
469660010 469660050
469660010.EA 3410 CZK
469660010. 469660050.
4-[(Methylsulphonyl)amino]benzoic acid 95%
4-[(Methylsulphonyl)amino]benzoic acid
Vzorec: C₈H₉NO₄S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00025052
CAS číslo: 7151-76-0
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance white to yellow powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥94 %
Titration with NaOH 94 to 106 %