Tisk…
3-Pyridineacetic acid 95%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
469620010 469620050
469620010.EA 1270 CZK
469620010. 469620050.
3-Pyridineacetic acid 95%
3-Pyridineacetic acid
Vzorec: C₇H₇NO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00066302
CAS číslo: 501-81-5
EINECS: 207-928-7
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance white to beige crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥94 %
Melting point 143°C to 148°C