Piperidin-1-ylacetic acid 95%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
1-Piperidineacetic Acid
469600010
469600050
469600010.EA
3420
CZK
469600010.
469600050.
Piperidin-1-ylacetic acid 95%
Piperidin-1-ylacetic acid
Vzorec:
C₇H₁₃NO₂ MW: 143,19 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00461042 CAS číslo: 3235-67-4 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | white to yellow crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Titration with NaOH | 94 to 106 % |
Melting point | 210°C to 216°C |
Water | ≤2 % |