Tisk…
Morpholin-4-ylacetic acid 95%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
469580010 469580050
469580010.EA 1150 CZK
469580010. 469580050.
Morpholin-4-ylacetic acid 95%
Morpholin-4-ylacetic acid
Vzorec: C₆H₁₁NO₃
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00504633
CAS číslo: 3235-69-6
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance almost white to yellow crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
GC ≥94 %
Melting point 160°C to 165°C
Titration with NaOH ≥94 %