Tisk…
4-Methyl-1-piperazineacetic acid 95%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
469570010 469570050
469570010.EA 1830 CZK
469570010. 469570050.
4-Methyl-1-piperazineacetic acid 95%
4-Methyl-1-piperazineacetic acid
Vzorec: C₇H₁₄N₂O₂
MW: 158,1983 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03444554
CAS číslo: 54699-92-2
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance white to yellow to light brown crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH 94 to 106 %