Tisk…
2-(1-Pyrazolyl)pyridine 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: 2-(1H-Pyrazol-1-yl)pyridine
469560010 469560050
469560010.EA 2090 CZK
469560010. 469560050.
2-(1-Pyrazolyl)pyridine 98%
2-(1-Pyrazolyl)pyridine
Vzorec: C₈H₇N₃
MW: 145,17 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09033534
CAS číslo: 25700-11-2
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance white to almost white crystalline powder and or chunks
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %
Melting point 35°C to 45°C