Tisk…
Piribedil 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
469540010 469540050 469540250
469540010.EA 1410 CZK
469540010. 469540050. 469540250.
Piribedil 98%
Piribedil
Vzorec: C₁₆H₁₈N₄O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00868264
CAS číslo: 3605-01-4
EINECS: 222-764-6
Merck Index: 13,07576
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance white to almost white crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
Melting point 96°C to 100°C