Tisk…
Probucol 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
469490050 469490250
469490050.EA 1540 CZK
469490050. 469490250.
Probucol 98%
Probucol
Vzorec: C₃₁H₄₈O₂S₂
Bod varu: 547°C (760mmHg)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00079281
CAS číslo: 23288-49-5
EINECS: 245-560-9
Merck Index: 13,07844
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance white to almost white powder or crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
Melting point 125°C to 128°C